Y0001705
Eplerenone for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Eplerenone, 9,11alpha-Epoxy-17-hydroxy-3-oxo-17alpha-pregn-4-ene-7alpha,21-dicarboxylic acid, gamma-lactone, methyl ester, Cgp 30083, Eplerenone [USAN], Epoxymexrenone, HSDB 7522, Inspra, Pregn-4-ene-7,21-dicarboxylic acid, 9,11-epoxy-17-hydroxy-3-oxo-, gamma-lactone, methyl ester, (7alpha,11alpha,17alpha)-, SC-66110
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
eplerenone
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O1[C@]32[C@H]1C[C@@]4([C@@]6(OC(=O)CC6)CC[C@H]4[C@@H]3[C@@H](CC5=CC(=O)CC[C@@]52C)C(=O)OC)C
InChI
1S/C24H30O6/c1-21-7-4-14(25)10-13(21)11-15(20(27)28-3)19-16-5-8-23(9-6-18(26)30-23)22(16,2)12-17-24(19,21)29-17/h10,15-17,19H,4-9,11-12H2,1-3H3/t15-,16+,17-,19+,21+,22+,23-,24-/m1/s1
JUKPWJGBANNWMW-VWBFHTRKSA-N
Informazioni sul gene
human ... NR3C2(4306)
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)