Y0000329
Azelastine impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3-(4-Chlorobenzilidene)isobenzofuran-1(3H)-one
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
azelastine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1ccc(cc1)\C=C2/OC(=O)c3c/2cccc3
InChI
1S/C15H9ClO2/c16-11-7-5-10(6-8-11)9-14-12-3-1-2-4-13(12)15(17)18-14/h1-9H/b14-9-
OHRFHJYUEWVXBD-ZROIWOOFSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)