1046158
USP
Azelastine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-(1-methylazepan-4-yl)phthalazin-1-one hydrochloride, Astelin, Optivar
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
azelastine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
Cl.CN1CCCC(CC1)N2N=C(Cc3ccc(Cl)cc3)c4ccccc4C2=O
InChI
1S/C22H24ClN3O.ClH/c1-25-13-4-5-18(12-14-25)26-22(27)20-7-3-2-6-19(20)21(24-26)15-16-8-10-17(23)11-9-16;/h2-3,6-11,18H,4-5,12-15H2,1H3;1H
YEJAJYAHJQIWNU-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... HRH1(3269)
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol