Y0000110
Adipic acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Hexanedioic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
agenzia
EP Reference Standard
Densità del vapore
5 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 159.5 °C)
Famiglia di API
adipic acid
Temp. autoaccensione
788 °F
Produttore/marchio commerciale
EDQM
P. ebollizione
265 °C/100 mmHg (lit.)
Punto di fusione
151-154 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
384.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
196 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)