Y0000099
Pentoxyverine impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Caramiphen, 2-(Diethylamino)ethyl 1-phenylcyclopentanecarboxylate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
pentoxyverine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C18H27NO2/c1-3-19(4-2)14-15-21-17(20)18(12-8-9-13-18)16-10-6-5-7-11-16/h5-7,10-11H,3-4,8-9,12-15H2,1-2H3
OFAIGZWCDGNZGT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)