Documenti fondamentali
W800002
Sigma-Aldrich
Hexadecanolide
≥98%, stabilized
Sinonimo/i:
Juniper lactone, Oxacycloheptadecan-2-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H30O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.41
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
10.047
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Fragrance grade
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
Saggio
≥98%
contiene
BHT as stabilizer
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
balsamic; sweet; animalic
Stringa SMILE
O=C1OCCCCCCCCCCCCCCC1
InChI
1S/C16H30O2/c17-16-14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-15-18-16/h1-15H2
LOKPJYNMYCVCRM-UHFFFAOYSA-N
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)