SMB01342
5-Methyl-L-tryptophan
≥98% (HPLC)
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Aralez Bio
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
272—273 °C
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[N+H3][C@@H](Cc1c2c([nH]c1)ccc(c2)C)C(=O)[O-]
InChI
1S/C12H14N2O2/c1-7-2-3-11-9(4-7)8(6-14-11)5-10(13)12(15)16/h2-4,6,10,14H,5,13H2,1H3,(H,15,16)/t10-/m0/s1
HUNCSWANZMJLPM-JTQLQIEISA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Ideal for biochemical and metabolomics studies
- High purity product for research applications
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)