SMB00956
trans-Resveratrol 4′-O-β-D-glucuronide
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
Resveratrol 4′-O-glucuronide, Resveratrol-4′-O-D-Glucuronide, trans-Resveratrol 4′-O-glucuronide, trans-Resveratrol 4′-glucuronide
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Colore
white to beige
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O1C(C(C(C(C1C(=O)O)O)O)O)Oc2ccc(cc2)C=Cc3cc(cc(c3)O)O
InChI
1S/C20H20O9/c21-12-7-11(8-13(22)9-12)2-1-10-3-5-14(6-4-10)28-20-17(25)15(23)16(24)18(29-20)19(26)27/h1-9,15-18,20-25H,(H,26,27)
CDEBVTGYVFHDMA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)