SMB00953
2-Cyano-3,3-diphenylacrylic acid
≥95%
Sinonimo/i:
α-Cyano-β-diphenylacrylic acid, 2-Cyano-3,3-diphenylpropenoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
solid
PM
249.26 g/mol
Condizioni di stoccaggio
(Tightly closed. Dry.)
tecniche
HPLC: suitable
Colore
white to off-white
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N#CC(=C(c2ccccc2)c1ccccc1)C(=O)O
InChI
1S/C16H11NO2/c17-11-14(16(18)19)15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,(H,18,19)
VSXIZXFGQGKZQG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with a wide variety of chromatographic and spectrometry techniques
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)