Documenti fondamentali
Q0501
Sigma-Aldrich
Quin 2 potassium salt hydrate
≥95% purity, powder
Sinonimo/i:
2-([2-Bis(carboxymethyl)amino-5-methylphenoxy]methyl)-6-methoxy-8-bis(carboxymethyl)aminoquinoline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H27N3O10 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
559.52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Nome del prodotto
Quin 2 potassium salt hydrate, ≥95%
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder
Solubilità
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear, yellow-green
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.[K].COc1cc(N(CC(O)=O)CC(O)=O)c2nc(COc3ccc(C)cc3N(CC(O)=O)CC(O)=O)ccc2c1
InChI
1S/C26H27N3O10.K.H2O.H/c1-15-3-6-21(19(7-15)28(10-22(30)31)11-23(32)33)39-14-17-5-4-16-8-18(38-2)9-20(26(16)27-17)29(12-24(34)35)13-25(36)37;;;/h3-9H,10-14H2,1-2H3,(H,30,31)(H,32,33)(H,34,35)(H,36,37);;1H2;
UQTLVSNRWZMUEK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Calcium-specific chelator and indicator. Upon binding calcium there is a shift in the UV spectrum and an enhancement of fluorescence.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
R Y Tsien et al.
The Journal of cell biology, 94(2), 325-334 (1982-08-01)
A new, fluorescent, highly selective Ca2+ indicator , "quin2", has been trapped inside intact mouse and pig lymphocytes, to measure and manipulate cytoplasmic free Ca2+ concentrations, [Ca2+]i. Quin2 is a tetracarboxylic acid which binds Ca2+ with 1:1 stoichiometry and an