PHR8998
Oxycodone HCl
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
Oxycodone hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1485205
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 1 g
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
Cl.[H][C@@]12Oc3c(OC)ccc4C[C@H]5N(C)CC[C@@]1(c34)[C@@]5(O)CCC2=O
InChI
1S/C18H21NO4.ClH/c1-19-8-7-17-14-10-3-4-12(22-2)15(14)23-16(17)11(20)5-6-18(17,21)13(19)9-10;/h3-4,13,16,21H,5-9H2,1-2H3;1H/t13-,16+,17+,18-;/m1./s1
MUZQPDBAOYKNLO-RKXJKUSZSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)