PHR8937
Benazepril Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
(3S)-3-[[(1R)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic acid hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
agenzia
traceable to USP 1048630
Famiglia di API
benazepril
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 30 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
InChI
1S/C24H28N2O5.ClH/c1-2-31-24(30)20(14-12-17-8-4-3-5-9-17)25-19-15-13-18-10-6-7-11-21(18)26(23(19)29)16-22(27)28;/h3-11,19-20,25H,2,12-16H2,1H3,(H,27,28);1H/t19-,20+;/m0./s1
VPSRQEHTHIMDQM-CMXBXVFLSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)