PHR2930
Benazepril Related Compound G
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
{3-[1-Ethoxycarbonyl-3-phenyl-(1S)-propyl]amino-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-(3S)-benzazepine}-1-acetic acid ethyl ester, Benazepril Hydrochloride Impurity G (Ph. Eur.)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1048685
Descrizione
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famiglia di API
benazepril
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 75 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N1(c2c(cccc2)CC[C@@H](C1=O)N[C@@H](CCc3ccccc3)C(=O)OCC)CC(=O)OCC
InChI
1S/C26H32N2O5/c1-3-32-24(29)18-28-23-13-9-8-12-20(23)15-17-21(25(28)30)27-22(26(31)33-4-2)16-14-19-10-6-5-7-11-19/h5-13,21-22,27H,3-4,14-18H2,1-2H3/t21-,22-/m0/s1
NKPNCAYTOLXSEG-VXKWHMMOSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)