PHR8900
6-Hydroxymelatonin
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
6-Hydroxymelatonin, 3-(N-Acetylaminoethyl)-6-hydroxy-5-methoxyindole
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Famiglia di API
melatonin
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Stringa SMILE
COc1cc2c(CCNC(C)=O)c[nH]c2cc1O
InChI
1S/C13H16N2O3/c1-8(16)14-4-3-9-7-15-11-6-12(17)13(18-2)5-10(9)11/h5-7,15,17H,3-4H2,1-2H3,(H,14,16)
OMYMRCXOJJZYKE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)