BP1078
5-metossitriptamina
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-(5-metossiindol-3-il)etilammina, 3-(2-aminoetil)-5-metossiindolo, 5-MOT, 5-metossiindol-3-etanammina, Deacetilmelatonina, NSC 56422
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
melatonin
Forma fisica
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
Punto di fusione
121-123 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc2[nH]cc(CCN)c2c1
InChI
1S/C11H14N2O/c1-14-9-2-3-11-10(6-9)8(4-5-12)7-13-11/h2-3,6-7,13H,4-5,12H2,1H3
JTEJPPKMYBDEMY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Dominio disaccaridico della carbolina della shishijimicina A
- Analoghi della melatonina per la riduzione della pressione intraoculare
- Ligandi del recettore 5-HT4
- inibitori della sortasi A e della isocitrato liasi
- Agenti terapeutici per il trattamento della lesione da ischemia/riperfusione (I/R)
- Inibitori della chinasi aurora e della chinasi del recettore del fattore di crescita epidermico
- Agenti per il trattamento dell′infezione da papilloma virus umano
- Analoghi della manzamina per il controllo della neuroinfiammazione e delle infezioni cerebrali
- Inibitori delle citochine proinfiammatorie
- Ibridi tacrina-melatonina come agenti multifunzionali per la malattia di Alzheimer
Also used in monographs such as:
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)