Documenti fondamentali
PHR8841
Supelco
Oxymetholone
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
17β-Hydroxy-2-(hydroxymethylene)-17-methyl-5α-androstan-3-one, Anasterone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H32O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
332.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
agenzia
traceable to USP 1487007
Famiglia di API
oxymetholone
Confezionamento
pkg of 500MG
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12CC[C@]3([H])C(CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(C)O)[C@@]1(C)C\C(=C\O)C(=O)C2
InChI
1S/C21H32O3/c1-19-11-13(12-22)18(23)10-14(19)4-5-15-16(19)6-8-20(2)17(15)7-9-21(20,3)24/h12,14-17,22,24H,4-11H2,1-3H3/b13-12-/t14-,15+,16?,17-,19-,20-,21-/m0/s1
ICMWWNHDUZJFDW-ZDBQEZQZSA-N
Descrizione generale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)