PHR3789
Polysorbate 20
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
Polysorbate 20
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1547925
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of (5x1G)
applicazioni
pharmaceutical
Stringa SMILE
O1C(C(C(C1)OCCO)OCCO)C(OCCO)COCCOC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
527.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
275 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)