PHR3734
Methyl linolenate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
Linolenic acid methyl ester, Methyl cis,cis,cis-9,12,15-octadecatrienoate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1430349
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 5x100MG
Indice di rifrazione
n20/D 1.470 (lit.)
P. eboll.
182 °C/3 mmHg (lit.)
Densità
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Stringa SMILE
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h4-5,7-8,10-11H,3,6,9,12-18H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-
DVWSXZIHSUZZKJ-YSTUJMKBSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)