PHR3401
Carbidopa Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
3-O-Methylcarbidopa, (RS)-2-Hydrazino-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-methylpropionic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1095517
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC1=CC=C(CC(C)(NN)C(O)=O)C=C1OC
InChI
1S/C11H16N2O4/c1-11(13-12,10(15)16)6-7-3-4-8(14)9(5-7)17-2/h3-5,13-14H,6,12H2,1-2H3,(H,15,16)
CZEXQBQCMOVXGP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)