PHR3380
Zanamivir
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
Zanamivir, 4-Guanidino-2,4-dideoxy-2,3-dehydro-N-acetylneuraminic acid, 4-Guanidino-Neu5Ac2en
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 500 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](NC(N)=N)C=C(O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO)C(O)=O
InChI
1S/C12H20N4O7/c1-4(18)15-8-5(16-12(13)14)2-7(11(21)22)23-10(8)9(20)6(19)3-17/h2,5-6,8-10,17,19-20H,3H2,1H3,(H,15,18)(H,21,22)(H4,13,14,16)/t5-,6+,8+,9+,10+/m0/s1
ARAIBEBZBOPLMB-UFGQHTETSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)