PHR3270
Sitagliptin Impurity B (Ph. Eur.)
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
(3R)-3-Amino-4-(2,5-difluorophenyl)-1-[3-(trifluoromethyl)-5,6-dihydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-7(8H)-yl]butan-1-one, 4-Desfluoro Sitagliptin
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
sitagliptin
Confezionamento
pkg of 40 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)