PHR3229
Proparacaine Hydrochloride
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
Proparacaine hydrochloride, Proxymetacaine hydrochloride
About This Item
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1571001
Famiglia di API
proparacaine
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 500 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.CCCOc1ccc(cc1N)C(=O)OCCN(CC)CC
InChI
1S/C16H26N2O3.ClH/c1-4-10-20-15-8-7-13(12-14(15)17)16(19)21-11-9-18(5-2)6-3;/h7-8,12H,4-6,9-11,17H2,1-3H3;1H
BFUUJUGQJUTPAF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)