PHR3224
Pindolol
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
Pindolol, 1-(1H-Indol-4-yloxy)-3-(isopropylamino)-2-propanol, 1-(1H-Indol-4-yloxy)-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1539701
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 500 mg
Punto di fusione
167-171 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Stringa SMILE
CC(C)NCC(O)COc1cccc2[nH]ccc12
InChI
1S/C14H20N2O2/c1-10(2)16-8-11(17)9-18-14-5-3-4-13-12(14)6-7-15-13/h3-7,10-11,15-17H,8-9H2,1-2H3
JZQKKSLKJUAGIC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3