PHR3027
Linezolid Related Compound A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
(5R)-5-(Azidomethyl)-3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxazolidinone, (R)-5-(Azidomethyl)-3-(3-fluoro-4-morpholinophenyl)oxazolidin-2-one
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1367570
Famiglia di API
linezolid
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1c(ccc(c1)N3C[C@@H](OC3=O)CN=[N+]=[N-])N2CCOCC2
InChI
1S/C14H16FN5O3/c15-12-7-10(1-2-13(12)19-3-5-22-6-4-19)20-9-11(8-17-18-16)23-14(20)21/h1-2,7,11H,3-6,8-9H2/t11-/m0/s1
FQUBFDDPWLBKIZ-NSHDSACASA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)