PHR2870
Foscarnet Related Compound D
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
Triethyl phosphonoformate, O,O-diethyl ethoxycarbonylphosphonate, Ethyl diethoxyphospinylformate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1283324
Famiglia di API
foscarnet
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 0.5 mL
Indice di rifrazione
n20/D 1.423 (lit.)
P. ebollizione
135 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)P(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C7H15O5P/c1-4-10-7(8)13(9,11-5-2)12-6-3/h4-6H2,1-3H3
NOJFJZZMRDSOLM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)