PHR2826
Acetazolamide Related Compound D
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2-sulfonamide, Acetazolamide Impurity D (Ph. Eur.), 2-Amino-1,3,4-thiadazole-5-sulfonamide, NSC 22979
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1005048
Descrizione
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famiglia di API
acetazolamide
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(N)c1[s]c(nn1)N
InChI
1S/C2H4N4O2S2/c3-1-5-6-2(9-1)10(4,7)8/h(H2,3,5)(H2,4,7,8)
VGMVBPQOACUDRU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)