PHR2723
Linoleyl Alcohol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Linoleyl alcohol, cis,cis-9,12-Octadecadien-1-ol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1367647
Famiglia di API
linoleyl alcohol
Confezionamento
pkg of 5x200 mg
Densità
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCCO
InChI
1S/C18H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h6-7,9-10,19H,2-5,8,11-18H2,1H3/b7-6-,10-9-
JXNPEDYJTDQORS-HZJYTTRNSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)