PHR2674
Methyldopa Related Compound C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
(S)-2-Amino-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-methylpropanoic acid hydrochloride monohydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1427038
Famiglia di API
methyldopa
Confezionamento
pkg of 30 mg
applicazioni
pharmaceutical
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)