PHR2466
Glycopyrrolate Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
1-Methylpyrrolidin-3-yl-2-cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetate, 1-Methylpyrrolidin-3-yl 2-cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetate hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
glycopyrrolate
Confezionamento
pkg of 100 mg
applicazioni
pharmaceutical
InChI
1S/C18H25NO3/c1-19-12-11-16(13-19)22-17(20)18(21,15-9-5-6-10-15)14-7-3-2-4-8-14/h2-4,7-8,15-16,21H,5-6,9-13H2,1H3
OVGMKPGXRHJNKJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)