PHR2208
Carnosic Acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Carnosic acid, (4aR,10aS)-5,6-Dihydroxy-7-isopropyl-1,1-dimethyl-1,3,4,9,10,10a-hexahydro-2H-phenanthrene-4a-carboxylic acid, Salvin
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1096746
Famiglia di API
carnosic acid
Stato
powder
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 20 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
CC(C)c1cc2CC[C@H]3C(C)(C)CCC[C@]3(C(O)=O)c2c(O)c1O
InChI
1S/C20H28O4/c1-11(2)13-10-12-6-7-14-19(3,4)8-5-9-20(14,18(23)24)15(12)17(22)16(13)21/h10-11,14,21-22H,5-9H2,1-4H3,(H,23,24)/t14-,20+/m0/s1
QRYRORQUOLYVBU-VBKZILBWSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)