PHR1754
Bupropion Related Compound C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
1-(3-Chlorophenyl)-2-hydroxy-1-propanone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1078766
Famiglia di API
bupropion
Stato
liquid
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 30 mg
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
Clc1cc(ccc1)C(=O)C(O)C
InChI
1S/C9H9ClO2/c1-6(11)9(12)7-3-2-4-8(10)5-7/h2-6,11H,1H3
PRVHLTNNKRCHGO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)