PHR1736
Venlafaxine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
(+/-)-1-[2-(Dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol hydrochloride, Effexor
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to BP 835
traceable to Ph. Eur. Y0000587
traceable to USP 1711268
Famiglia di API
venlafaxine
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 1 g
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Cl[H].COc1ccc(cc1)C(CN(C)C)C2(O)CCCCC2
InChI
1S/C17H27NO2.ClH/c1-18(2)13-16(17(19)11-5-4-6-12-17)14-7-9-15(20-3)10-8-14;/h7-10,16,19H,4-6,11-13H2,1-3H3;1H
QYRYFNHXARDNFZ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... SLC6A2(6530) , SLC6A4(6532)
Descrizione generale
Venlafaxine Hydrochloride is the hydrochloride salt of venlafaxine, a non-tricyclic antidepressant and serotonin-norepinephrine-dopamine reuptake inhibitor.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)