93867
O-Desmethylvenlafaxine
analytical standard
Sinonimo/i:
4-[2-(Dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]phenol, Desvenlafaxine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.5% water (calc. from elemental analysis)
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N(CC(C2(CCCCC2)O)c1ccc(cc1)O)(C)C
InChI
1S/C16H25NO2/c1-17(2)12-15(13-6-8-14(18)9-7-13)16(19)10-4-3-5-11-16/h6-9,15,18-19H,3-5,10-12H2,1-2H3
KYYIDSXMWOZKMP-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... SLC6A2(6530) , SLC6A4(6532)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?