PHR1720
Clomipramine hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Clomipramine hydrochloride, 3-Chloro-10,11-dihydro-N,N-dimethyl-5H-dibenz[b,f]azepine-5-propanamine hydrochloride, Anafranil hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to BP
traceable to Ph. Eur. C2360000
traceable to USP 1140427
Famiglia di API
clomipramine
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 1 g
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13
InChI
1S/C19H23ClN2.ClH/c1-21(2)12-5-13-22-18-7-4-3-6-15(18)8-9-16-10-11-17(20)14-19(16)22;/h3-4,6-7,10-11,14H,5,8-9,12-13H2,1-2H3;1H
WIMWMKZEIBHDTH-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... SLC6A4(6532)
Descrizione generale
Clomipramine hydrochloride is one of the dibenzazepine tricyclic antidepressants that inhibits noradrenalin and serotonin reuptake in central nervous system. It also shows antimuscarinic properties.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Central nervous system,Cardiovascular
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)