1140247
USP
Clomipramine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3-Chloro-10,11-dihydro-N,N-dimethyl-5H-dibenz[b,f]azepine-5-propanamine hydrochloride, Anafranil hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
clomipramine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13
InChI
1S/C19H23ClN2.ClH/c1-21(2)12-5-13-22-18-7-4-3-6-15(18)8-9-16-10-11-17(20)14-19(16)22;/h3-4,6-7,10-11,14H,5,8-9,12-13H2,1-2H3;1H
WIMWMKZEIBHDTH-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... SLC6A4(6532)
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Clomipramine Compounded Oral Suspension, Veterinary
- Clomipramine Hydrochloride
- Clomipramine Hydrochloride Capsules
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Central nervous system,Cardiovascular
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)