PHR1671
Lidocaine Related Compound C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
2′,6′-Dimethylacetanilide, 2′,6′-Acetoxylidide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
lidocaine
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 100 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
182-184 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C10H13NO/c1-7-5-4-6-8(2)10(7)11-9(3)12/h4-6H,1-3H3,(H,11,12)
NRPTXWYBRKRZES-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)