PHR1290
Nifedipine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Nifedipine, 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid dimethyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to BP 462
traceable to Ph. Eur. N0750000
traceable to USP 1463508
Famiglia di API
nifedipine
CdA
current certificate can be downloaded
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
COC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1c2ccccc2[N+]([O-])=O)C(=O)OC
InChI
1S/C17H18N2O6/c1-9-13(16(20)24-3)15(14(10(2)18-9)17(21)25-4)11-7-5-6-8-12(11)19(22)23/h5-8,15,18H,1-4H3
HYIMSNHJOBLJNT-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CACNA1C(775) , CACNA1D(776) , CACNA1F(778) , CACNA1S(779)
Descrizione generale
Nifedipine belongs to the class of calcium channel antagonist drugs and finds a wide use as an antihypertensive and an antianginal agent. It can also be used as a coronary vasodilator.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)