PHR1124
Myristic acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
1-Tridecanecarboxylic acid, C14:0, NSC 5028, Tetradecanoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1448990
Famiglia di API
myristic acid
CdA
current certificate can be downloaded
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. ebollizione
250 °C/100 mmHg (lit.)
Punto di fusione
52-54 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)
TUNFSRHWOTWDNC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Separation of Methyl oleate; Caprylic acid; Heptanoic acid; Methyl decanoate; Methyl dodecanoate; Myristic acid; Methyl palmitate; Methyl palmitoleate; Methyl stearate; Methyl linoleate; Methyl linolenate; Acetic acid; Arachidic acid; Behenic acid; Propionic acid; Isobutyric acid; Valeric acid; Isovaleric acid; Isocaproic acid; Butyric acid