Documenti fondamentali
PHR1098
Supelco
N-acetil-L-cisteina
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
LNAC, NAC
About This Item
Formula condensata:
HSCH2CH(NHCOCH3)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.19
Beilstein:
1724426
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to BP 907
traceable to Ph. Eur. A0150000
traceable to USP 1009005
Famiglia di API
acetylcysteine
CdA
current certificate can be downloaded
Condizioni di stoccaggio
protect from light
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
106-108 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t4-/m0/s1
PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N
Descrizione generale
Gli standard farmaceutici secondari da applicare nel controllo di qualità offrono ai laboratori e ai produttori farmaceutici un′alternativa comoda ed efficiente in termini di costo alla preparazione di standard di lavoro interni.
La N-acetil-L-cisteina è un amminotiolo endogeno presente nel plasma e nell′urina umani. Trova impiego in applicazioni cliniche come agente mucolitico somministrato generalmente per inalazione.
Applicazioni
La N-acetil-L-cisteina può essere utilizzata come standard di riferimento farmaceutico per la determinazione dell′analita in formulazioni farmaceutiche mediante cromatografia liquida-spettrometria di massa (LC-MS) e spettrometria.
Questi standard secondari sono classificati come materiali di riferimento certificati. Sono adatti all′uso in diverse applicazioni analitiche incluse, tra le altre, le analisi per il rilascio di farmaci, lo sviluppo di metodi farmaceutici per analisi qualitative e quantitative, i test per il controllo di qualità di cibi e bevande e altri requisiti di calibrazione.
Azioni biochim/fisiol
Agente antiossidante e mucolitico. Incrementa gli agglomerati cellulari di scavenger dei radicali liberi. Riportata la capacità di impedire l′apoptosi nelle cellule neuronali ma di indurla nelle cellule muscolari lisce. Inibisce la replicazione dell′HIV. Può servire come substrato per la glutatione transferasi microsomiale.
Risultati analitici
Questi standard secondari offrono una multi-tracciabilità agli standard primari di USP, EP (PhEur) e BP, ove disponibili.
Altre note
Questo materiale di riferimento certificato (CRM) è prodotto e certificato nel rispetto delle norme ISO 17034 e ISO/CEI 17025. Tutte le informazioni relative all′uso di questo CRM sono reperibili nel certificato di analisi.
Nota a piè di pagina
Digitando LRAC0297 nello spazio seguente si può visualizzare un esempio di certificato di analisi per questo materiale. Questo certificato è solo esemplificativo e potrebbe non corrispondere al lotto che si riceve.
Prodotti consigliati
Sulla nostra piattaforma online ChemisTwin® per NMR è possibile individuare, tra quelli disponibili, un Materiale di Riferimento digitale per questo prodotto. Grazie al portale ChemisTwin® potrete utilizzare questo “gemello digitale” per confermare l′identità del vostro campione o determinare quantitativamente il composto di interesse (con uno standard digitale esterno). Bastano pochi click del mouse per visualizzare uno spettro NMR della vostra sostanza e confrontarlo online con quello del vostro campione. Per saperne di più, cliccate qui e cominciate la vostra prova gratuita.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
vibrant-m
A0152000
Acetylcysteine impurity C
L-Cistina Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1323
L-Cistina
vibrant-m
A0153000
Acetylcysteine impurity D
N-Acetyl-L-tyrosine Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1173
N-Acetyl-L-tyrosine
L-cisteina certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
95437
L-cisteina
L-Phenylalanine Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1100
L-Phenylalanine
Pharmacokinetics of N-acetylcysteine in man.
Borgstrom L, et al.
European Journal of Clinical Pharmacology, 31(2), 217-222 (1986)
Spectrophotometric determination of N-acetyl-L-cysteine and N-(2-mercaptopropionyl)-glycine in pharmaceutical preparations.
Kukoc-Modun L and Radic N
International Journal of Analytical Chemistry, 2011(1-2), 191-199 (2011)
Quantitative analysis of N-acetylcysteine and its pharmacopeial impurities in a pharmaceutical formulation by liquid chromatography-UV detection-mass spectrometry.
Toussaint B,
Journal of Chromatography A, 896(1-2), 191-199 (2000)
I-Ta Lee et al.
The American journal of pathology, 175(2), 519-532 (2009-07-18)
Oxidative stresses are believed to play an important role in the induction of both cell adhesion molecules and pro-inflammatory cytokines, a key event in a variety of inflammatory processes. The enzyme heme oxygenase-1 (HO-1) functions as an antioxidant and serves
Yuval Samuni et al.
Biochimica et biophysica acta, 1830(8), 4117-4129 (2013-04-27)
N-acetylcysteine (NAC) has been in clinical practice for several decades. It has been used as a mucolytic agent and for the treatment of numerous disorders including paracetamol intoxication, doxorubicin cardiotoxicity, ischemia-reperfusion cardiac injury, acute respiratory distress syndrome, bronchitis, chemotherapy-induced toxicity