A0152000
Acetylcysteine impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N,N′-Diacetyl-L-cystine, NSC 203780
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
acetylcysteine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S(SCC(NC(=O)C)C(=O)O)CC(NC(=O)C)C(=O)O
InChI
1S/C10H16N2O6S2/c1-5(13)11-7(9(15)16)3-19-20-4-8(10(17)18)12-6(2)14/h7-8H,3-4H2,1-2H3,(H,11,13)(H,12,14)(H,15,16)(H,17,18)
YTPQSLLEROSACP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Established for the preparation of reference solution (c) in testing for related substances in acetylcysteine using liquid chromatography (General text 2.2.29), according to the monograph 0967 of European Pharmacopeia.
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)