Documenti fondamentali
PHL89726
Lycopsamine
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Retronecine 9-(−)-viridiflorate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H25NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
299.36
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N21[C@@H]([C@@H](CC2)O)C(=CC1)COC(=O)[C@@](O)([C@@H](O)C)C(C)C
InChI
1S/C15H25NO5/c1-9(2)15(20,10(3)17)14(19)21-8-11-4-6-16-7-5-12(18)13(11)16/h4,9-10,12-13,17-18,20H,5-8H2,1-3H3/t10-,12+,13+,15-/m0/s1
SFVVQRJOGUKCEG-ZGFBFQLVSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
Risultati analitici
For the analysis of the phytotoxins. Pyrrolizidin alkaloid (PA)
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Senecivernine phyproof® Reference Substance
PHL83436
Senecivernine
Erucifoline phyproof® Reference Substance
PHL83432
Erucifoline
Heliotrine N-oxide phyproof® Reference Substance
PHL83236
Heliotrine N-oxide
Monocrotaline phyproof® Reference Substance
PHL89251
Monocrotaline
Vanillic acid certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
68654
Vanillic acid