Documenti fondamentali
PHL83432
Erucifoline
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Alkaloid S-C, Erucifoline A
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H23NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
349.38
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N21[C@H]3[C@H](OC(=O)\C(=C/C)\CC4(O[C@]4(C(=O)OCC3=CC2)C)CO)CC1
InChI
1S/C18H23NO6/c1-3-11-8-18(10-20)17(2,25-18)16(22)23-9-12-4-6-19-7-5-13(14(12)19)24-15(11)21/h3-4,13-14,20H,5-10H2,1-2H3/b11-3-/t13-,14-,17+,18?/m1/s1
NOQVBHHOUTTZGE-AJDQYRSESA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
Risultati analitici
For the analysis of the phytotoxins. Pyrrolizidin alkaloid (PA)
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Jacobine phyproof® Reference Substance
PHL83434
Jacobine
Lycopsamine phyproof® Reference Substance
PHL89726
Lycopsamine
Monocrotaline phyproof® Reference Substance
PHL89251
Monocrotaline
Triptolide from Tripterygium wilfordii, ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
T3652
Triptolide