T3652
Triptolide
from Tripterygium wilfordii, ≥98% (HPLC), solid, immunosuppressant
Sinonimo/i:
PG 490
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Triptolide, from Tripterygium wilfordii, ≥98% (HPLC), solid
Origine biologica
Tripterygium wilfordii
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: soluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1OCC2=C1CC[C@]3(C)[C@]4(O5)[C@@H]5[C@H]6[C@@](O6)(C(C)C)[C@@H](O)[C@]4(O7)[C@@H]7C[C@]32[H]
InChI
1S/C20H24O6/c1-8(2)18-13(25-18)14-20(26-14)17(3)5-4-9-10(7-23-15(9)21)11(17)6-12-19(20,24-12)16(18)22/h8,11-14,16,22H,4-7H2,1-3H3/t11?,12-,13-,14-,16+,17-,18-,19+,20+/m0/s1
DFBIRQPKNDILPW-KTGKZQHOSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?