PHL89620
Danthrone
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
1,8-Dihydroxyanthraquinone, Chrysazine, Danthron
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Punto di fusione
191-193 °C (lit.)
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
Oc1cccc2C(=O)c3cccc(O)c3C(=O)c12
InChI
1S/C14H8O4/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)12-8(13(7)17)4-2-6-10(12)16/h1-6,15-16H
QBPFLULOKWLNNW-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... RXRA(6256)
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)