Documenti fondamentali
PHL89244
Lucidin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
1,3-Dihydroxy 2-(hydroxymethyl)anthraquinone, Henine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H10O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
InChI
1S/C15H10O5/c16-6-10-11(17)5-9-12(15(10)20)14(19)8-4-2-1-3-7(8)13(9)18/h1-5,16-17,20H,6H2
AMIDUPFSOUCLQB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)