Documenti fondamentali
PHL83580
Hibifolin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
3,3′,4′,5,7,8-Hexahydroxyflavone 8-glucuronide, Gossypetin 8-glucuronide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H18O14
Numero CAS:
Peso molecolare:
494.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1C(=O)O)O)O)O)Oc2c3[o]c(c([c](c3c(cc2O)O)=O)O)c4cc(c(cc4)O)O
InChI
1S/C21H18O14/c22-6-2-1-5(3-7(6)23)16-13(28)11(26)10-8(24)4-9(25)17(18(10)33-16)34-21-15(30)12(27)14(29)19(35-21)20(31)32/h1-4,12,14-15,19,21-25,27-30H,(H,31,32)/t12-,14-,15+,19-,21+/m0/s1
KHVMAMXQPVHXTJ-ORYXKJSJSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)