M0418
Melanin
Synthetic, BioReagent, suitable for cell culture
Origine biologica
synthetic
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥97% (TLC)
Stato
powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Solubilità
1 N NH4OH: 20 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[nH]1c2c3c(c4c5c([nH]c4)c([c]([c](c5c3c1)=O)=O)C)[c]([c](c2C)=O)=O
InChI
1S/C18H10N2O4/c1-5-13-9-7(3-19-13)12-10-8(11(9)17(23)15(5)21)4-20-14(10)6(2)16(22)18(12)24/h3-4,19-20H,1-2H3
XUMBMVFBXHLACL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- to incubate normal human keratinocytes for Masson-Fontana staining
- as a standard in the determination of melanin content in normal human epidermal melanocytes and immortalized human keratinocytes
- as an absorber to mimic human skin or melanocytic nevi and melanoma
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Contatta l'Assistenza Tecnica