Documenti fondamentali
PHL83546
Tenuifolin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Presenegenin 3-glucoside
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H56O12
Numero CAS:
Peso molecolare:
680.82
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C36H56O12/c1-31(2)10-11-35(30(45)46)12-13-36(17-38)18(19(35)14-31)6-7-22-32(3)15-20(39)27(34(5,29(43)44)23(32)8-9-33(22,36)4)48-28-26(42)25(41)24(40)21(16-37)47-28/h6,19-28,37-42H,7-17H2,1-5H3,(H,43,44)(H,45,46)/t19?,20?,21-,22?,23?,24-,25+,26-,27?,28+,32-,33-,34+,35?,36+/m1/s1
DBJLNNAUDGIUAE-HGSCIFNISA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)