999984P
Avanti
4ME 16:0 Diether PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 999984P, powder
Sinonimo/i:
1,2-di-O-phytanyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (999984P-10mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 999984P
Tipo di lipide
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)COCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)=O
InChI
NMRGXROOSPKRTL-SUJDGPGCSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)