850408P
Avanti
4ME 16:0 PS
1,2-diphytanoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), powder
Sinonimo/i:
1,2-di-(3,7,11,15-tetramethylhexadecanoyl)-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt); PS(16:0(3me,7me,11me,15me)/16:0(3me,7me,11me,15me))
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (850408P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (850408P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 850408P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)=O)COC(CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)=O.[Na+]
InChI
1S/C46H90NO10P.Na/c1-34(2)17-11-19-36(5)21-13-23-38(7)25-15-27-40(9)29-44(48)54-31-42(32-55-58(52,53)56-33-43(47)46(50)51)57-45(49)30-41(10)28-16-26-39(8)24-14-22-37(6)20-12-18-35(3)4;/h34-43H,11-33,47H2,1-10H3,(H,50,51)(H,52,53);/q;+1/p-1/t36?,37?,38?,39
KYWPZKCRBGDOKQ-YLTQECSMSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)